Imprimer
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
OR4783-1G OR4783-250MG OR4783-5G
APOSOR4783-1GEA 0 EUR
APOSOR4783-1G APOSOR4783-250MG APOSOR4783-5G
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrochloride
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrochloride
Formule: C₆H₉BClNO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04113800
Numéro CAS: 874959-97-4