Imprimer
2-(Dimethoxymethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4773-1G OR4773-250MG
APOSOR4773-1GEA 140 EUR
APOSOR4773-1G APOSOR4773-250MG
2-(Dimethoxymethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
2-(Dimethoxymethyl)-1,6-naphthyridine
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202920
Numéro CAS: 386715-36-2