Imprimer
Acide 5-chloronicotinique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4770-1G OR4770-5G
APOSOR4770-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4770-1G APOSOR4770-5G
Acide 5-chloronicotinique
Acide 5-chloronicotinique
Formule: C₆H₄ClNO₂
Point de fusion: 169…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128901
Numéro CAS: 22620-27-5