Imprimer
3-Pyridone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Hydroxypyridine, β-Pyridone, Pyridin-3-ol, 3-Pyridinol
OR4752-100G OR4752-1KG OR4752-500G
APOSOR4752-100GEA 53.8 EUR
APOSOR4752-100G APOSOR4752-1KG APOSOR4752-500G
3-Pyridone
3-Pyridone
Formule: C₅H₅NO
Point d'ébullition: 180 °C/22mmHg
Point de fusion: 99…100 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006378
Numéro CAS: 109-00-2
EINECS: 203-637-4