Imprimer
Acide 4-hydroxy-2-pyridinecarboxylique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxypicolinic acid, 4-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 4-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
OR4750-1G OR4750-250MG
APOSOR4750-1GEA 39.3 EUR
APOSOR4750-1G APOSOR4750-250MG
Acide 4-hydroxy-2-pyridinecarboxylique
Acide 4-hydroxy-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00521155
Numéro CAS: 22468-26-4