Imprimer
1,3-Indanedione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Indanedione, Indan-1,3-dione, 1H-Indene-1,3(2H)-dione
OR4746-25G OR4746-100G
APOSOR4746-25GEA 62.5 EUR
APOSOR4746-25G APOSOR4746-100G
1,3-Indanedione 95%
1,3-Indanedione
Formule: C₉H₆O₂
Point de fusion: 129…132 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003779
Numéro CAS: 606-23-5
EINECS: 210-109-7