Imprimer
5,6-Dichloropyridine-3-sulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR4733-1G OR4733-250MG
APOSOR4733-1GEA 847 EUR
APOSOR4733-1G APOSOR4733-250MG
5,6-Dichloropyridine-3-sulphonyl chloride
5,6-Dichloropyridine-3-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₂Cl₃NO₂S
Point de fusion: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03541048
Numéro CAS: 98121-40-5
UN: 1759
ADR: 8,III