Imprimer
Nortropinone hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4717-25G OR4717-5G
APOSOR4717-25GEA 50.9 EUR
APOSOR4717-25G APOSOR4717-5G
Nortropinone hydrochloride 97%
Nortropinone hydrochloride
Formule: C₇H₁₂ClNO
Point de fusion: 204 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03613582
Numéro CAS: 25602-68-0