Imprimer
(R)-tert-Butyl(2-oxooxetan-3-yl)carbamate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Boc-D-serine-β-lactone, (R)-tert-Butyl (2-oxooxetan-3-yl)carbamate
OR471686-1G OR471686-5G
APOSOR471686-1GEA 62.5 EUR
APOSOR471686-1G APOSOR471686-5G
(R)-tert-Butyl(2-oxooxetan-3-yl)carbamate 95%
(R)-tert-Butyl(2-oxooxetan-3-yl)carbamate
Formule: C₈H₁₃NO₄
Poids moléculaire: 187.1900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519129
Numéro CAS: 126330-77-6