Imprimer
(2-Piperidinophenyl)methanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471676-1G OR471676-5G
APOSOR471676-1GEA 139 EUR
APOSOR471676-1G APOSOR471676-5G
(2-Piperidinophenyl)methanol 95%
(2-Piperidinophenyl)methanol
Formule: C₁₂H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864821
Numéro CAS: 87066-94-2