Imprimer
(S)-β-Phenylalaninol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-3-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
OR471660-1G OR471660-5G
APOSOR471660-1GEA 59.7 EUR
APOSOR471660-1G APOSOR471660-5G
(S)-β-Phenylalaninol 95%
(S)-β-Phenylalaninol
Formule: C₉H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311768
Numéro CAS: 82769-76-4