Imprimer
Fmoc-Asp-OBzl 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Fmoc-L-aspartic acid 1-benzyl ester, Fmoc-Asp-Obzl
OR471652-10G OR471652-5G
APOSOR471652-10GEA 137 EUR
APOSOR471652-10G APOSOR471652-5G
Fmoc-Asp-OBzl 95%
Fmoc-Asp-OBzl
Formule: C₂₆H₂₃NO₆
Poids moléculaire: 445.471 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00198201
Numéro CAS: 86060-83-5