Imprimer
Fmoc-N-methyl-D-valine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Fmoc-N-methyl-D-valine, Fmoc-D-N-Me-Val-OH
OR471628-10G OR471628-25G OR471628-5G
APOSOR471628-10GEA 112 EUR
APOSOR471628-10G APOSOR471628-25G APOSOR471628-5G
Fmoc-N-methyl-D-valine 97%
Fmoc-N-methyl-D-valine
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153396
Numéro CAS: 103478-58-6