Imprimer
N-Boc-D-alanine methyl ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-D-Ala-OMe, BOC-D-Alanine methyl ester, (R)-Methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoate, BOC-D-Alanine methyl este
OR471627-25G OR471627-100G
APOSOR471627-25GEA 27.7 EUR
APOSOR471627-25G APOSOR471627-100G
N-Boc-D-alanine methyl ester 98%
N-Boc-D-alanine methyl ester
Formule: C₉H₁₇NO₄
Poids moléculaire: 203.238 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191865
Numéro CAS: 91103-47-8