Imprimer
L-Tyrosine-tert-butyl ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471624-100G OR471624-25G
APOSOR471624-100GEA 163 EUR
APOSOR471624-100G APOSOR471624-25G
L-Tyrosine-tert-butyl ester 98%
L-Tyrosine-tert-butyl ester
Formule: C₁₃H₁₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042644
Numéro CAS: 16874-12-7