Imprimer

(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride, grade Technique

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): 4-Nitro-α-toluenesulphonyl chloride

OR4716-1G OR4716-250MG OR4716-5G
APOSOR4716-1GEA 72.7 EUR
APOSOR4716-1G APOSOR4716-250MG APOSOR4716-5G
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride, grade Technique
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClNO₄S
Point de fusion: 90…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00034030
Numéro CAS: 4025-75-6
UN: 3261
ADR: 8,II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR