Imprimer
2-Amino-4-cyanopyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Aminopyrimidine-4-carbonitrile
OR471597-1G OR471597-5G
APOSOR471597-1GEA 118 EUR
APOSOR471597-1G APOSOR471597-5G
2-Amino-4-cyanopyrimidine
2-Amino-4-cyanopyrimidine
Formule: C₅H₄N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834971
Numéro CAS: 36314-98-4