Imprimer
2-Methyl-6-[bis(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-chloropyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471508-1G OR471508-5G
APOSOR471508-1GEA 256 EUR
APOSOR471508-1G APOSOR471508-5G
2-Methyl-6-[bis(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-chloropyrimidine
2-Methyl-6-[bis(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-chloropyrimidine
Formule: C₁₅H₂₂ClN₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22199258
Numéro CAS: 1350918-95-4