Imprimer
1-Bromo-2-methyl-3,4-dinitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471504-1G OR471504-5G
APOSOR471504-1GEA 107 EUR
APOSOR471504-1G APOSOR471504-5G
1-Bromo-2-methyl-3,4-dinitrobenzene
1-Bromo-2-methyl-3,4-dinitrobenzene
Formule: C₇H₅BrN₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18642363
Numéro CAS: 290353-57-0