Imprimer
2-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471485-1G OR471485-5G
APOSOR471485-1GEA 306 EUR
APOSOR471485-1G APOSOR471485-5G
2-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]benzaldehyde
2-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]benzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03998747
Numéro CAS: 171503-27-8