Imprimer
Methyl-4-chloroquinoline-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471387-1G OR471387-250MG
APOSOR471387-1GEA 810 EUR
APOSOR471387-1G APOSOR471387-250MG
Methyl-4-chloroquinoline-2-carboxylate
Methyl-4-chloroquinoline-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14706446
Numéro CAS: 114935-92-1