Imprimer
Tetrakis(4-nitrophenyl)methane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR471383-5G OR471383-1G
APOSOR471383-5GEA 1220 EUR
APOSOR471383-5G APOSOR471383-1G
Tetrakis(4-nitrophenyl)methane
Tetrakis(4-nitrophenyl)methane
Formule: C₂₅H₁₆N₄O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546931
Numéro CAS: 60532-62-9