Imprimer
1H-Indol-6-ylmethylamine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (1H-Indol-6-yl)methanamine, 6-(Aminomethyl)indole
OR471270-5G OR471270-1G OR471270-25G
APOSOR471270-5GEA 319 EUR
APOSOR471270-5G APOSOR471270-1G APOSOR471270-25G
1H-Indol-6-ylmethylamine 96%
1H-Indol-6-ylmethylamine
Formule: C₉H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213839
Numéro CAS: 3468-17-5