4-Cyanobenzenecarboximidamide hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Cyanobenzamidine hydrochloride
Formule:
C₈H₈ClN₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16622253 Numéro CAS: 117837-77-1 |