Imprimer
4-Chloro-2,6-dinitrobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471102-1G OR471102-5G
APOSOR471102-1GEA 275 EUR
APOSOR471102-1G APOSOR471102-5G
4-Chloro-2,6-dinitrobenzoic acid
4-Chloro-2,6-dinitrobenzoic acid
Formule: C₇H₃ClN₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02249880
Numéro CAS: 95192-57-7