Imprimer
2,4,6-Triiodophénol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR4709-25G OR4709-5G OR4709-100G
APOSOR4709-25GEA 125 EUR
APOSOR4709-25G APOSOR4709-5G APOSOR4709-100G
2,4,6-Triiodophénol
2,4,6-Triiodophénol
Formule: C₆H₃I₃O
Poids moléculaire: 471.8 g/mol
Point d'ébullition: 316
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002179
Numéro CAS: 609-23-4