Imprimer
[4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholin-2-yl]acetic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Boc-2-(2-morpholinyl)acetic acid
OR470743-5G OR470743-1G
APOSOR470743-5GEA 1110 EUR
APOSOR470743-5G APOSOR470743-1G
[4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholin-2-yl]acetic acid 96%
[4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholin-2-yl]acetic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114894
Numéro CAS: 766539-28-0