Imprimer
[(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(Aminomethyl)-5-methylthiazole
OR470664-1G OR470664-250MG
APOSOR470664-1GEA 632 EUR
APOSOR470664-1G APOSOR470664-250MG
[(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
[(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₀Cl₂N₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18071410
Numéro CAS: 921091-08-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III