Imprimer
3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-tert-Butoxybenzoic acid
OR470339-5G OR470339-1G
APOSOR470339-5GEA 1120 EUR
APOSOR470339-5G APOSOR470339-1G
3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
3-(tert-Butoxy)benzenecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412397
Numéro CAS: 15360-02-8