Ethyl-2-cyclopropyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₁NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11976754 Numéro CAS: 1060816-03-6 |