Imprimer
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470212-1G OR470212-5G
APOSOR470212-1GEA 194 EUR
APOSOR470212-1G APOSOR470212-5G
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylic acid
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14596111
Numéro CAS: 1249531-45-0