Imprimer
5-(2-Ethoxyphenyl)-2H-pyrazol-3-ylamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Amino-3-(2-ethoxyphenyl)pyrazole hydrochloride
OR470202-1G OR470202-5G
APOSOR470202-1GEA 397 EUR
APOSOR470202-1G APOSOR470202-5G
5-(2-Ethoxyphenyl)-2H-pyrazol-3-ylamine hydrochloride
5-(2-Ethoxyphenyl)-2H-pyrazol-3-ylamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄ClN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11506471
Numéro CAS: 1240134-93-3