Imprimer
Methyl-4-iodsalicylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methyl 2-hydroxy-4-iodobenzoate
OR4702-100G OR4702-25G OR4702-5G
APOSOR4702-100GEA 229 EUR
APOSOR4702-100G APOSOR4702-25G APOSOR4702-5G
Methyl-4-iodsalicylate 98%
Methyl-4-iodsalicylate
Formule: C₈H₇IO₃
Point de fusion: 68…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797864
Numéro CAS: 18179-39-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III