Imprimer
2-(2-Chloroethoxy)-4'-nitroacetanilide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470179-1G OR470179-5G
APOSOR470179-1GEA 286 EUR
APOSOR470179-1G APOSOR470179-5G
2-(2-Chloroethoxy)-4'-nitroacetanilide
2-(2-Chloroethoxy)-4'-nitroacetanilide
Formule: C₁₀H₁₁ClN₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18379274
Numéro CAS: 811450-82-5