Imprimer
3-(2-Cyanophenoxy)propionic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470103-1G OR470103-5G
APOSOR470103-1GEA 306 EUR
APOSOR470103-1G APOSOR470103-5G
3-(2-Cyanophenoxy)propionic acid
3-(2-Cyanophenoxy)propionic acid
Formule: C₁₀H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09803402
Numéro CAS: 916198-50-0