Imprimer
3-(3-Cyanophenoxy)propionic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470102-1G OR470102-5G
APOSOR470102-1GEA 306 EUR
APOSOR470102-1G APOSOR470102-5G
3-(3-Cyanophenoxy)propionic acid
3-(3-Cyanophenoxy)propionic acid
Formule: C₁₀H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09812167
Numéro CAS: 210962-57-5