Imprimer
3-(2-Chlorophenoxy)propionic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470101-1G OR470101-5G
APOSOR470101-1GEA 191 EUR
APOSOR470101-1G APOSOR470101-5G
3-(2-Chlorophenoxy)propionic acid
3-(2-Chlorophenoxy)propionic acid
Formule: C₉H₉ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02295728
Numéro CAS: 7170-45-8