Imprimer
2-[2-(Methylsulphanyl)phenoxy]acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): [2-(Methylthio)phenoxy]acetic acid
OR470099-1G OR470099-5G
APOSOR470099-1GEA 215 EUR
APOSOR470099-1G APOSOR470099-5G
2-[2-(Methylsulphanyl)phenoxy]acetic acid
2-[2-(Methylsulphanyl)phenoxy]acetic acid
Formule: C₉H₁₀O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09972274
Numéro CAS: 3395-40-2