Imprimer
3-(2-Nitrophenoxy)propionic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470097-1G OR470097-5G
APOSOR470097-1GEA 256 EUR
APOSOR470097-1G APOSOR470097-5G
3-(2-Nitrophenoxy)propionic acid
3-(2-Nitrophenoxy)propionic acid
Formule: C₉H₉NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09045698
Numéro CAS: 6336-59-0