Imprimer
Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470047-25G OR470047-5G
APOSOR470047-25GEA 1010 EUR
APOSOR470047-25G APOSOR470047-5G
Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Ethyl-4-methanesulphonamidobenzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025051
Numéro CAS: 7151-77-1