Imprimer
1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470032-1G OR470032-5G OR470032-250MG
APOSOR470032-1GEA 478 EUR
APOSOR470032-1G APOSOR470032-5G APOSOR470032-250MG
1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-amine
1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-amine
Formule: C₉H₁₄N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06616818
Numéro CAS: 412355-81-8