Imprimer
3-(Boc-aminomethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-butyl (pyridin-3-ylmethyl)carbamate
OR470015-25G OR470015-5G
APOSOR470015-25GEA 173 EUR
APOSOR470015-25G APOSOR470015-5G
3-(Boc-aminomethyl)pyridine
3-(Boc-aminomethyl)pyridine
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₂
Poids moléculaire: 208.261 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411296
Numéro CAS: 102297-41-6