Imprimer
4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(Methylsulphonylamino)benzonitrile
OR470012-25G OR470012-5G
APOSOR470012-25GEA 522 EUR
APOSOR470012-25G APOSOR470012-5G
4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
4-(Methanesulphonylamino)benzonitrile
Formule: C₈H₈N₂O₂S
Poids moléculaire: 196.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00204724
Numéro CAS: 36268-67-4