5-Bromo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Bromo-2,3-dihydro-7-azaindole
Formule:
C₇H₇BrN₂ Point de fusion: 186…191 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06659750 Numéro CAS: 115170-40-6 |