Imprimer
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate
OR4700-5G OR4700-100G OR4700-25G
APOSOR4700-5GEA 29 EUR
APOSOR4700-5G APOSOR4700-100G APOSOR4700-25G
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate 97%
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate
Formule: C₉H₉IO₂
Point de fusion: 59…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683863
Numéro CAS: 5471-81-8