Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₁₀N₂O₂ Point de fusion: 80…84 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052514 Numéro CAS: 4027-57-0 EINECS: 223-702-0 |