5-Iodoanthranilate de méthyle
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Amino-5-iodobenzoic acid methyll ester, Methyl 2-amino-5-iodobenzoate, Methyl 5-Iodoanthranilate, Methyl 2-Amino-5-iodobenzoate, 5-Iodoanthranilic acid methyll ester
Formule:
C₈H₈INO₂ Point de fusion: 85 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00798574 Numéro CAS: 77317-55-6 |