Imprimer
5-Bromoanthranilate de méthyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-amino-5-bromobenzoate
OR4689-100G OR4689-25G
APOSOR4689-100GEA 78.3 EUR
APOSOR4689-100G APOSOR4689-25G
5-Bromoanthranilate de méthyle 98%
5-Bromoanthranilate de méthyle
Formule: C₈H₈BrNO₂
Point de fusion: 72…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144761
Numéro CAS: 52727-57-8