Imprimer
4-Iodoanisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4677-100G OR4677-25G
APOSOR4677-100GEA 42.2 EUR
APOSOR4677-100G APOSOR4677-25G
4-Iodoanisole 98%
4-Iodoanisole
Formule: C₇H₇IO
Poids moléculaire: 234.04 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C
Point de fusion: 48…53 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001056
Numéro CAS: 696-62-8
EINECS: 211-798-7