Imprimer
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(2-Benzothiazolyl)aniline, 4-(Benzo[d]thiazol-2-yl)aniline, 2-(4-Aminophenyl)benzothiazole
OR46725-250MG OR46725-500MG OR46725-2.5G OR46725-5G
APOSOR46725-250MGEA 82.9 EUR
APOSOR46725-250MG APOSOR46725-500MG APOSOR46725-2.5G APOSOR46725-5G
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
Formule: C₁₃H₁₀N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00182896
Numéro CAS: 6278-73-5